Fortfahren mit
74758
8-Octadecyloxy-pyren-1,3,6-trisulfonsäure Trinatriumsalz
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
PTS18, Trinatrium-8-octadecyloxypyren-1,3,6-trisulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H43Na3O10S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
776.86
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
assay
≥98.0% (TLC)
mp
265 °C (dec.), 265 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 404 nm; λem 434 nm in H2O
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCOc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C34H46O10S3.3Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-44-29-23-30(45(35,36)37)26-20-21-28-32(47(41,42)43)24-31(46(38,39)40)27-19-18-25(29)33(26)34(27)28;;;/h18-21,23-24H,2-17,22H2,1H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40)(H,41,42,43);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
IABMEQMYXMSMGI-UHFFFAOYSA-K
Other Notes
Highly water soluble superpolar fluorescent lipid probe for the sensitive fluorimetric assay of cationic surfactants
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)