Fortfahren mit
76696
BioStab alkalische Phosphatase-Konjugat-Stabilisator
Synonym(e):
alkaline phosphatase conjugate stabilizer BioStab
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
PHOSPHATASES, none detected, PROTEASES, none detected
suitability
corresponds for identity (HPLC)
storage temp.
2-8°C
General description
BioStab Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer dramatically extends the life of AP conjugates, allowing more consistent results over extended periods of time compared to daily prepared dilutions. The mode of action of BioStab AP Stabilizer comprises both stabilization of the antibody and stabilization of the active center of AP.
Application
BioStab Alkalische Phosphatase Conjugate Stabilizer kann bei ELISA-, Western Blotting-, immunohistochemischen- und vielen anderen Anwendungen nützlich sein, in denen AP-Konjugate eine Rolle spielen. Der Stabilisator ist frei von Protein, um das Risiko von nichtspezifischen Wechselwirkungen zu minimieren. BioStab Alkalische Phosphatase Conjugate Stabilizer kann verwendet werden, um das Konjugat auf ready-to-use Konzentrationen zu verdünnen (unter 20 ng/ml).
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)