Fortfahren mit
79156
3-Deoxy-2-keto-6-phosphogluconsäure Lithiumsalz
≥95% (TLC)
Synonym(e):
(4S,5R)-4,5-Dihydroxy-2-oxo-6-phosphonooxyhexansäure Lithiumsalz, 2-Dehydro-3-deoxy-6-phospho-D-gluconat Lithiumsalz, 2-Keto-3-deoxy-6-phosphogluconat Lithiumsalz, 3-Deoxy-2-keto-D-gluconsäure-6-phosphat Lithiumsalz, 3-Deoxy-D-erythro-hexulosonsäure-6-phosphat Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11O9P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.12 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 9.0±1.0°, 3 hr, c = 0.1 in H2O
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC(=O)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C6H11O9P/c7-3(1-4(8)6(10)11)5(9)2-15-16(12,13)14/h3,5,7,9H,1-2H2,(H,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,5+/m0/s1
InChI key
OVPRPPOVAXRCED-WVZVXSGGSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in the pentose phosphate pathway, generating NADPH and pentoses; and in the in pentose and glucuronate interconversions; key intermediate in the Entner-Doudoroff pathway of some bacteria, substrate of 2-Keto-3-deoxy-6-phosphogluconate (KDPG) aldolase, catalyzing the reversible cleavage of KDPG to pyruvate and glyceraldehyde-3-phosphate. It was found to be the carbon catabolite repression signal of phenylacetic acid metabolism in P. putida KT2440. Expression from Pu was repressed mainly via PtsN in response to high levels of 2-dehydro-3-deoxygluconate-6-phosphate.
2-dehydro-3-deoxy-phosphogluconate is a substrate for the enzyme 2-dehydro-3-deoxy-phosphogluconate aldolase which converts it into D-glyceraldehyde 3-phosphate plus pyruvate.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K2755
description
≥95% (TLC)
description
≥97%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
optical activity
[α]/D 9.0±1.0°, 3 hr, c = 0.1 in H2O
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)