Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H9NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.30
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-698-2
Beilstein/REAXYS Number:
3659537
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
233-236 °C (lit.)
fluorescence
λex 314 nm; λem 376 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H10O3S.Na/c17-20(18,19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
HCOPYCNNZOWMTD-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Fluoreszenzsonde
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?