Fortfahren mit
82660
1-Pyrendecansäure
≥98.0% (HPLC), suitable for fluorescence
Synonym(e):
10-(1-Pyrenyl)-decansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.50
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2007670
MDL number:
eCl@ss:
32150312
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 340 nm; λem 376 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C26H28O2/c27-24(28)12-7-5-3-1-2-4-6-9-19-13-14-22-16-15-20-10-8-11-21-17-18-23(19)26(22)25(20)21/h8,10-11,13-18H,1-7,9,12H2,(H,27,28)
InChI key
PIMKEUIWMFJVNB-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
Zusätzlich zum Emissionsmaximum bei 376 nm, sind Nebenpeaks bei 396, 414 und 440 nm vorhanden.
Other Notes
Anionic membrane probe; Measurement of membrane fluidity of polymorphonuclear leukocytes by flow cytometry; Biosynthetically incorporated into cultured fibroblasts
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)