Fortfahren mit
89444
Lipase, immobilisiert auf Immobead 150 aus Candida rugosa
≥100 U/g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 612,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥100 U/g
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder (or beads)
Quality Segment
specific activity
≥100 U/g
storage temp.
2-8°C
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Buttersäure pro Minute bei pH 7.5 und 40°C freisetzt (Tributyrin, Fluka®-Nr. 91010, als Substrat)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
520017654662302
description
≥100 U/g
description
≥300 U/g
description
≥3000 U/g
description
lyophilized, powder (fine), 15-25 U/mg
specific activity
≥100 U/g
specific activity
≥300 U/g
specific activity
≥3000 U/g
specific activity
15-25 U/mg
form
powder (or beads)
form
powder
form
powder (or beads)
form
lyophilized solid, powder (fine)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)