Fortfahren mit
91394
Atto 740
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 740 nm; λem 764 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 740 ist ein neues Infrarot-Label mit hoher molekularer Absorption (120.000) und ausreichendem Stokes-Shift zwischen Anregungs- und Emissionsmaximum. Atto 740 zeichnet sich durch hohe Photo- und Thermostabilität aus. Er ist mäßig wasserlöslich. Atto 740 ist ein pH-empfindliches Produkt. Während er bei pH 7.4 (PBS Buffer) weitgehend stabil ist, zersetzt er sich langsam bei höherem pH Wert. Nach 7 Stunden bei pH 8.25 (0.2 M Natriumbicarbonat-Puffer) sind noch 85% des Farbstoffes intakt.
Application
QY=10%, Tfl 0.6 ns
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)