Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 561,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15O9P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.15 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32150313
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)(O)O
InChI
1S/C6H15O9P/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
GACTWZZMVMUKNG-KVTDHHQDSA-N
Application
Mannitol-1-P can be used to detect the transphosphorylation activity of D-mannitol-specific enzyme II expreβed in spheroplasts.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (TLC) | description ACS reagent | description BioXtra, ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (TLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color white | color white | color white | color white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?