Fortfahren mit
93259
Atto 610-NHS-Ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Atto 610 N-succinimidylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H34ClN3O8
Molekulargewicht:
588.05
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150312
product line
BioReagent
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 613-619 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.C\[N+](C)=C1/C=CC2=Cc3cc4CCCN(CCCC(=O)ON5C(=O)CCC5=O)c4cc3C(C)(C)C2=C1
InChI
1S/C29H34N3O4.ClHO4/c1-29(2)23-17-22(30(3)4)10-9-19(23)15-21-16-20-7-5-13-31(25(20)18-24(21)29)14-6-8-28(35)36-32-26(33)11-12-27(32)34;2-1(3,4)5/h9-10,15-18H,5-8,11-14H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
LTARFUQRQOKXLA-UHFFFAOYSA-M
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)