Fortfahren mit
93546
6-Chlor-3-indolyl-β-D-glucopyranosid
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
Salmon-Glu
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16ClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.73
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](On2ccc3ccc(Cl)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-8-2-1-7-3-4-16(9(7)5-8)22-14-13(20)12(19)11(18)10(6-17)21-14/h1-5,10-14,17-20H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CCSMDIRWROWGMP-HTOAHKCRSA-N
Other Notes
Substrate employed in chromogenic medium for the detection of yeasts with β-glucosidase activity.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)