Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 681,00 |
Über diesen Artikel
€ 161,00
Produktname
Uridin-5′-diphosphoglucose Dinatriumsalz, ≥98.0% (HPLC)
biological source
Saccharomyces cerevisiae
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤5% solvent, ≤8.5% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;/m1../s1
InChI key
PKJQEQVCYGYYMM-QBNUFUENSA-L
General description
Application
- as a substrate in the enzymatic production of glycosides and their detection by liquid chromatography-mass spectrometry.
- as a substrate in the substrate screening and binding affinity measurements of the human CMP-Sia transporter.
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?