Fortfahren mit
96151
Nanopartikel auf PD-basis, Chromeon 545-markiert, carboxyliert
Synonym(e):
PD-Chromeon 545, carboxyliert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
form
beads
fluorescence
λex 545 nm; λem 575 nm in H2O
storage temp.
2-8°C
Features and Benefits
PD ist ein neuartiges Polymer, das eine geringere Sensitivität gegenüber Sauerstoff und geringeres Ausbleichen fluoreszenter Partikel ermöglicht. PD-Partikel sind ideal für phosphoreszente Lebenszeit-Assays. Fluoreszente PD-Partikel sind geeignet für das Markieren von Proteinen und die Detektion von Antigen-Antikörper-Wechselwirkungen.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)