Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,50 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 217,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCCC(O)=O)cc3ccccc13
InChI
1S/C31H36N4O7/c1-19(32-27(36)14-9-15-28(37)38)29(39)33-20(2)30(40)35-25(16-21-10-5-4-6-11-21)31(41)34-23-17-22-12-7-8-13-24(22)26(18-23)42-3/h4-8,10-13,17-20,25H,9,14-16H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,41)(H,35,40)(H,37,38)
InChI key
QFJWKXYGBSQMDX-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description protease substrate | description dipeptidylpeptidase IV substrate | description powder | description - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?