Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 899,00 |
Über diesen Artikel
€ 899,00
Produktname
Granulocyte Colony-Stimulating Factor from mouse, G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
10-60 pg/mL ED50
quality
endotoxin tested
mol wt
19 kDa (179 amino acids including N-terminal methionine)
packaging
pkg of 5 and 25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.01 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Csf3(12985), Csf3r(12986)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture | description GM-CSF, from mouse, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description GM-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture | description GM-CSF, Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay >97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source human | biological source human |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-92-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?