Fortfahren mit
P8125
Peroxidase aus Meerrettich
Type I, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
Synonym(e):
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Meerrettichperoxidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,70
25000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
50000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 347,00
100000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 645,00
200000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 832,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
eCl@ss:
32160410
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-668-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
€ 59,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type I
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
mol wt
~44 kDa
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0), H2O: soluble
absorbance ratio
RZ ≥1.0
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Horseradish peroxidase (HRP) wird aus Meerrettich (Amoracia rusticana) Wurzeln isoliert und ist innerhalb der Peroxidasen der Gruppe der Ferroprotoporpyhrine zuzuordnen. HRP besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette und entält vier Disulfidbrücken. Sie ist ein Glykoprotein mit einem Kohlenhydratanteil von 18%. Der Kohlenhydratanteil besteht aus Galactose, Arabinose, Xylose, Fucose, Mannose, Mannosamin und Galactosamin - in Mengenverhältnissen abhängig vom Isoenzym. Ihr Molekulargewicht (~44 kDa) setzt sich aus der Polypeptidkette (33,890 Daltons), dem Hemin plus Ca2+ (~700 Daltons) und der Glykosylierung (~9,400 Daltons) zusammen. Es existieren zumindest sieben Isoenzyme von HRP. Der isoelektrische Punkt von HRP ist in einem Bereich von pH 3 3.0 - 9.0.
Application
Peroxidase aus Meerrettich wurde verwendet:
  • für die Analyse der Stärke im Stuhl
  • für die Messung des Glucosespiegels in Plasma mittels Trinder-Methode
  • für die Inkubation von feruloylierten Arabinoxylanfraktionen und auch für die Beurteilung der oxidativen Kopplung
  • zum Nachweis von Glykoproteinen
Biochem/physiol Actions
Wenn Meerrettichperoxidase mit einem Substrat inkubiert wird, erzeugt sie ein farbiges, fluorimetrisches oder lumineszierendes Derivat des markierten Moleküls, wodurch die Quantifizierung ermöglicht wird.
HRP kann leicht mit Wasserstoffperoxid (H2O2) kombiniert werden, und der resultierende [HRP-H2O2]-Komplex kann ein breites Spektrum an Wasserstoffdonatoren oxidieren. Der optimale pH-Wert beträgt 6,0–6,5 und das Enzym ist bei einem pH-Wert im Bereich von 5,0–9,0 am stabilsten. HRP kann durch verschiedene Verfahren an Antikörper konjugiert werden, einschließlich durch Glutaraldehyd, Periodatoxidation, Disulfidbindungen und Amino- oder Thiol-gerichtete Vernetzungsmittel. Sie ist kleiner und stabiler als die Enzymmarkierungen β-Galactosidase und alkalische Phosphatase, wodurch sie die begehrteste Markierung ist. Ihre Glykosylierung führt auch zu einer geringeren nichtspezifischen Bindung. Sie wird auch zum Nachweis von Glucose und Peroxiden in Lösung verwendet. Natriumazid, Cyanid, L-Cystein, Dichromat, Ethylenthioharnstoff, Hydroxylamin, Sulfid, Vanadat, p-Aminobenzoesäure sowie die Ionen Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+ und Pb2+ hemmen die Enzymaktivität.
Analysis Note
Die RZ (Reinheitszahl) ist das Absorptionsratio A403/A275 bestimmt bei 0.5-1.0 mg/ml in deionisiertem Wasser. Es ist ein Mass für den Hämingehalt, nicht für die Enzymaktivität. Selbst Zubereitungen mit hoher RZ können eine tiefe Enzymaktivität haben.
Other Notes
Eine Pyrogalloleinheit bildet in 20 s bei einem pH-Wert von 6,0 und 20 °C 1 mg Purpurogallin aus Pyrogallol.
Weitere Informationen über Peroxidase finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
77332P8250P8415
description
Type I, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
description
lyophilized, powder, ~150 U/mg
description
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
description
Type XII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
~150 U/mg
specific activity
150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
solubility
H2O: soluble, 0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 6.0: 5 mg/mL (0.1% BSA)
solubility
H2O: soluble, 0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
solubility
H2O: soluble, 0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
~44 kDa
mol wt
-
mol wt
~44 kDa
mol wt
~44 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxidase aus Meerrettich
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello! I am hoping to purchase this horseradish peroxidase to activate catharanthine in a reaction assay. How does the specific activity (pyrogallol units) translate to other molecules? And how should I calculate the amount of HRP to add to the reaction?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product has not been tested for use in catharanthine activation. The end user would have to determine the appropriate amount experimentally. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/259/166/p8125dat-ms.pdf
      Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141022997000677