Fortfahren mit
X4126
Xylencyanol FF
BioReagent, Molecular Biology
Synonym(e):
Cyanol FF, Säureblau 147, XC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H27N2NaO6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.61
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-167-5
Colour Index Number:
42135
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
H2O: complete 1 mg/mL, clear, blue
suitability
suitable for nucleic acid staining
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCNc1ccc(cc1C)C(=C2/C=CC(=N\CC)\C(C)=C2)\c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-5-26-22-11-7-18(13-16(22)3)25(19-8-12-23(27-6-2)17(4)14-19)21-10-9-20(34(28,29)30)15-24(21)35(31,32)33;/h7-15,26H,5-6H2,1-4H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b25-19-,27-23-;
InChI key
VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
General description
Xylene cyanol is often used as a tracking dye during agarose or polyacrylamide gel electrophoresis. It has a slight negative charge and will migrate the same direction as DNA, allowing the user to monitor the progress of molecules moving through the gel. The rate of migration varies with gel composition.
Application
Xylene Cyanol FF is used as a:
  • histological stain and as tracker dye in DNA sequencing and electrophoresis
  • gel-loading dye
  • formamide RNA loading dye
  • tracking dye in native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) loading buffer
Biochem/physiol Actions
Xylene Cyanol FF acts as nucleic acid stain.
Preparation Note
A 6x Gel Loading Buffer can be made using standard recipes, including 0.05% xylene cyanol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
335940
description
BioReagent, Molecular Biology
description
Dye content ≥75 %
grade
Molecular Biology
grade
-
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
-
form
powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: complete 1 mg/mL, clear, blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylencyanol FF
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)