Merck
A0153
ADA disodium salt
Synonym(e):
N-(2-Acetamido)-2-iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCOCH2N(CH2CO2Na)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% H2SO4 basis (dry, titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6 (Free acid)
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H10N2O5.2Na/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13;;/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI key
UFJHJSRPIBTMAS-UHFFFAOYSA-L
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)