Fortfahren mit
A1049
(±)-Abscisinsäure
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥98.5% (HPLC)
Synonym(e):
(2Z,4E)-5-(1-Hydroxid-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentadiensäure, ABA, Dormin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.32
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
product line
BioReagent
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
186-188 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(\C=C\C1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-
InChI key
JLIDBLDQVAYHNE-LXGGSRJLSA-N
Application
Abscisinsäure (ABA) ist ein Isoprenoid-Pflanzenhormon (Phytohormon), das in allen Teilen von Pflanzen synthetisiert wird und an vielen pflanzlichen Entwicklungsprozessen beteiligt ist. ABA ist am Herstellen des Ruhezustands und an der Regulierung von Stressreaktionen beteiligt. ABA hemmt die Fruchtreifung, Samenkeimung, Photosynthese und Kinetinbiosynthese.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)