Fortfahren mit
A1300
L-(+)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
~95%
Synonym(e):
L-AP-5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.13
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
~95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
Other Notes
Inactive enantiomer of 2-amino-5-phosphonopentanoic acid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)