Fortfahren mit
A2566
Nalgene® centrifuge bottle adapter
LDPE adapter
Synonym(e):
Nalgene® centrifuge bottles, Style 3122, Nalgene DS3125-0250, centrifuge adapter, centrifuge attachment
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
6 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41103911
eCl@ss:
32110390
Manufacturer/tradename:
Nalgene® DS3125-0250
€ 135,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
translucent polycarbonate , translucent polypropylene screw closure
feature
For use with 250 mL tubes (style 3120,3121, 3122, 3127, 3140, and 3141)
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® DS3125-0250
technique(s)
centrifugation: suitable
Features and Benefits
  • For use with Nalgene 250ml centrifuge bottles catalog numbers 3120-0250, 3121-0250, 3122-0250, 3127-0250, 3140-0250 and 3141-0250
  • Adapts Nalgene 250ml centrifuge bottles to fit in Thermo Scientific Sorval GSA rotors
  • Molded of white, low-density polyethylene
Other Notes
For all 250-ml centrifuge bottles used in Sorvall six-place GSA rotors.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B0408B1033B0908
description
LDPE adapter
description
nominal capacity 250 mL
description
nominal capacity 250 mL
description
nominal capacity 1000 mL
manufacturer/tradename
Nalgene® DS3125-0250
manufacturer/tradename
Nalgene® 3122-0250
manufacturer/tradename
Nalgene® 3120-0250
manufacturer/tradename
Nalgene® 3122-1000
material
translucent polycarbonate , translucent polypropylene screw closure
material
round bottle, polycarbonate , translucent polycarbonate , screw top cap (Sealing), translucent polypropylene screw closure, translucent bottle
material
screw top cap, polypropylene copolymer bottle, translucent bottle, round bottle
material
translucent polycarbonate , screw top cap, translucent polypropylene screw closure, translucent bottle, round bottle
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
feature
For use with 250 mL tubes (style 3120,3121, 3122, 3127, 3140, and 3141)
feature
RCF 27,500 × g, with cap (sealing)
feature
with cap, RCF 13,200 × g
feature
with cap, RCF 7,100 × g
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 4
packaging
pack of 4
packaging
pack of 4, case of 16
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)