Fortfahren mit
A2956
Ammoniumtartrat dibasisch
BioXtra
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Diammoniumsalz, Diammoniumtartrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2C4H4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021923
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
221-618-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6120352
product line
BioXtra
assay
≥98% (titration)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
5.0-7.0
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0010%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
room temp
SMILES string
N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.2H3N/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3/t1-,2-;;/m1../s1
InChI key
NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumtartrat dibasisch
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)