Fortfahren mit
A3381
D-(+)-Arabit
≥99% (GC)
Synonym(e):
D-(+)-Arabitol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.180,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-686-2
Beilstein/REAXYS Number:
1720520
MDL number:
€ 354,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
sweetness
0.7 × sucrose
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)C(O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Application
D-Arabitol, a rare sugar alcohol, is a substrate used to identify, differentiate and characterize enzyme such as the gluconobacter oxydans dehydrogenase(s), Gox2181, hyperthermophilic D-arabitol dehydrogenase from Thermotoga maritime and NAD-dependent D-arabitoldehydrogenase from acetic acid bacterium, Acetobacter suboxydans.
Biochem/physiol Actions
Used to produce xylitol via biotransformation.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7528T275447249
description
≥99% (GC)
description
≥99.5% (GC), BioXtra
description
≥98%
description
analytical standard
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98%
assay
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 M
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
color
white
color
colorless
color
white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)