Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?