Fortfahren mit
A3862
Cefpirome sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 741,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N6O9S3
Molekulargewicht:
612.66
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
51282614
eCl@ss:
32150319
€ 741,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cefpirome sulfate is a fourth generation cephalosporin antibiotic. It binds penicillin-binding proteins (PBPs) and inhibits bacterial cell wall synthesis.
Packaging
500mg
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C669694261D9690
description
-
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
viruses, Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder (Lyophilisate)
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)