Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
eCl@ss:
32160702
biological source
pigeon liver
form
lyophilized powder
specific activity
~0.5 units/mg protein
composition
Protein, ~10% biuret
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Contains sucrose as a stabilizer.
Other Notes
One unit will acetylate 1.0 nanomole of p-nitroaniline per min at pH 8.0 at 25 °C.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?