Direkt zum Inhalt
A4564
LS-Tetra saccharide a
from human milk
Synonym(e):
α-NeuNAc-(2→3)-β-Gal-(1→3)-b-GlcNAc-(1→3]-β-Gal-(1→4)-Glc, LST a, N-Acetylneuramin-lacto-N-tetraose a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H62N2O29
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
998.88
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human milk
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OC2C(O)C(CO)OC(OC3C(O)C(CO)OC(OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C3NC(C)=O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)