Fortfahren mit
A4895
Acid Black 48
practical grade
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Colour Index Number:
65005
EC Number:
215-518-4
UNSPSC Code:
12171500
grade
practical grade
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)