Fortfahren mit
A4963
Annexin V
buffered aqueous solution
Synonym(e):
Calphosbindin I, Lipocortin V, PAP-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106305
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous solution
Quality Segment
extent of labeling
1-3 mol Cy3.18 per mol annexin V
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ANXA5(308)
Application
For detection of apoptotic cells by fluorescence microscopy.
Biochem/physiol Actions
Annexine sind ubiquitäre homologe Proteine, die in Gegenwart von Calcium Phospholipide binden.
Annexine sind ubiquitäre homologe Proteine, die in Gegenwart von Calcium Phospholipide binden. Zu den mit dem apoptotischen Prozess verbundenen Zellveränderungen zählt unter anderem der Verlust der Phospholipidasymmetrie in den frühen Phasen. Dies ist ein allgemeines Phänomen, das nicht auf einen Stimulus oder Säugetierzellen beschränkt ist, sondern auch in Insekten- und Pflanzenzellen auftritt. In lebenden Zellen wird Phosphatidylserin durch ein Mg2+ATP-abhängiges Enzym, die Aminophospholipid-Translokase, auf die Innenseite der Lipiddoppelschicht transportiert. Zu Beginn der Apoptose wird Phosphatidylserin zur äußeren Zellmembranoberfläche verlagert. Da der Transport von Phosphatidylserin von der inneren zur äußeren Membranoberfläche zur ein früher Indikator für Apoptose ist, können Annexin V und dessen Konjugate, die stark und spezifisch mit Phosphatidylserin reagieren, als Nachweis einer Apoptose eingesetzt werden. Annexin-V-Konjugate können wesentlich früher zum Nachweis apoptotischer Zellen eingesetzt werden als Assays auf DNA-Basis. Mit Fluoreszenzfarbstoff markiertes Annexin V findet Anwendung in der Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie und Laser-Scan-Zytometrie.
Physical form
Solution in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, containing 100 mM NaCl.
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)