Fortfahren mit
A5228
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody,
mouse monoclonal, 1A4
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper , α-Glattmuskel, Alpha-SMA, SMA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 541,00
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 627,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A4, monoclonal
Application:
ARR, ELISA (i), ICC, IF, IHC (p), WB
Citations:
1099
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti--α-Glattmuskel-Aktin-Antikörper, Maus, monoklonal, clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
form
PBS solution
mol wt
antigen ~42 kDa
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable using smooth muscle cells, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using smooth muscle cells, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using blood vessels in formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil or appendix tissue sections, microarray: suitable, western blot: suitable using smooth muscle cells
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
General description
Aktin ist ein hochkonserviertes Protein, das einen wesentlichen Bestandteil von Zytoskelettstrukturen und kontraktilen Strukturen in sämtlichen Zelltypen darstellt. Dessen Menge variiert in Abhängigkeit von der Art der Differenzierung und dem Funktionszustand der Zellen und Gewebe. Aktin tritt in zwei unterschiedlichen Aggregationsformen, entweder kugelförmig oder feinfaserig, und in mindestens sechs verschiedenen Isoformen in Wirbeltieren auf. Aktine weisen eine Sequenzhomologie von über 90 % auf, aber jede Isoform hat eine eindeutige NH2-terminale Sequenz. Die Isoformen bestehen aus drei Alpha-Aktinen (Skelettmuskeln, Herzmuskeln, glatte Muskeln), einem Beta-Aktin (nicht-Muskel-Beta) und zwei Gamma-Aktinen (glatte-Muskeln-Gamma und nicht-Muskeln-Gamma).
Anti-Aktin, Antikörper gegen α-Glattmuskel, monoklonal aus Mäusen (Maus-IgG2a-Isotyp), wird aus dem 1A4-Hybridom abgeleitet. Dieses wird durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Milzzellen von Mäusen hergestellt, die mit dem NH2-terminalen synthetischen Decapeptid eines glattmuskulären Aktins immunisiert wurden, gekoppelt mit Schlitzschnecken-Hämocyanin (KLH).
Der Antikörper (auch als Anti-α-Sm-1 bekannt) ist spezifisch für die α-Isoform des Glattmuskelaktins. Er reagiert spezifisch mit α-Glattmuskelaktin in Immunblotting-Assays und markiert glatte Muskelzellen in gefrorenen oder Formalin-fixierten Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten.
Immunogen
N-terminales synthetisches Decapeptid von α-Glattmuskelaktin.
Application
Anwendungsgebiete des monoklonalen Antiα-Glattmuskelaktin-Antikörpers der Maus:
  • Immunfluoreszenzfärbung
  • Immunhistochemie
  • Immunoblotting
  • Immunzytochemie
  • Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)
  • Western Blotting
Glatte Muskelzellen boviner Aorten werden unter Verwendung des monoklonalen Anti-ACTA2-Antikörpers immunzytochemisch untersucht. Die Zellen werden zunächst auf Deckgläsern gezüchtet und 10 Minuten bei 4 Grad in 50 % Aceton/EtOH fixiert.
Paraffinschnitte von Rattenhoden-Gewebetransplantaten werden immunhistochemisch mit monoklonalen Maus-Antikörpern gegen Glattmuskelaktin gefärbt.
Zur Identifizierung von Myofibroblasten wird X-Gal-gefärbtes Maus-Herzgewebe unter Anwendung des monoklonalen Maus-Primärantikörpers gegen Glattmuskelaktin immunhistochemisch untersucht.
Biochem/physiol Actions
Aktin und Myosin sind Bestandteile vieler Zelltypen und an unzähligen Zellvorgängen beteiligt, darunter Fortbewegung, Zytokinese, Sekretion, Zytoplasmaströmung und Phagozytose. Es wurde gezeigt, dass das relative Verhältnis von Actinisoformen in der Glattmuskulatur verschiedener Organe unterschiedlich ist und sich innerhalb der gleichen Population von Glattmuskelzellen während der Entwicklung, in pathologischen Situationen und unter unterschiedlichen Kulturbedingungen verändert. Das Aktin in Zellen verschiedener Spezies und aus unterschiedlichen Geweben weist sehr ähnliche immunologische und physikalische Eigenschaften auf.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Other Notes
Unterstützung bei der Auswahl von Aktin-Antikörpern erhalten Sie auf www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5691F3777C6198
description
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
description
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
description
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
description
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
clone
1A4, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)