Merck
A5843
Albumin aus Humanserum
lyophilized powder, low endotoxin
Synonym(e):
HSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
activity assay: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤1.0 EU/mg endotoxin
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
activity assay: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤1.0 EU/mg endotoxin
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Albumin ist das am reichlichsten vorkommende Protein im Blutplasma. Die Leber produziert Humanalbumin.
Application
Albumin wird verwendet, um seine Wirkung auf die bakterizide Aktivität von Cefditoren gegen die Penicillin-resistente Streptococcus pneumoniae in vitro zu testen. Klinisch wird es in ernsten und oftmals lebensbedrohlichen Fällen verwendet, z. B. bei Schock und Blutverlust durch Trauma, Verbrennungen und Operationen.
Albumin wird verwendet, um die durch Albumin herbeigeführte Apoptose in proximalen Tubuluszellen zu untersuchen. Es wird außerdem in Zelladhäsionsmolekülen und Oberflächenbehandlungsstudien verwendet.
Biochem/physiol Actions
Albumine sind lösliche, monomere Proteine, die ??in den Körperflüssigkeiten und Geweben von Tieren und in einigen Pflanzensamen vorkommen. Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone. Serumalbumine sind auch bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks von Blut von entscheidender Bedeutung.
Serumalbumin agiert als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone und ist essenziell für die Regulierung des kolloidosmotischen Drucks von Blut. Albumin bindet außerdem an exogene Substanzen, insbesondere Arzneimittel (z. B. Ibuprofen, Warfarin), und beeinflusst ihre Pharmakokinetik stark. Oxidativer Stress, der zu Veränderungen des Redoxzustands von Albumin führt, weist verschiedene Wirkungen auf seine physiologische Funktion auf.
Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone und ist wichtig bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks des Blutes. Es wurde gefunden, dass Albumin an körperfremde Substanzen, insbesondere Medikamente (z.B. Ibuprofen und Warfarin) bindet und einen starken Einfluss auf ihre Pharmakokinetik hat. Oxidativer Stress, der zu Veränderungen des Redox-Zustands von Albumin führt, hat in großem Umfang Auswirkungen auf dessen physiologische Funktion.
Other Notes
Finden Sie weiterführende Informationen unter human serum albumin.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Humanserum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)