Merck
Humanes Serumalbumin
Das Bild zeigt eine Nahaufnahme eines Mikroskops mit einer Petrischale, die eine rosafarbene Substanz unter der Linse enthält, was darauf hindeutet, dass es sich um eine wissenschaftliche oder medizinische Forschungsumgebung handelt. Das Mikroskop steht auf einer schwarzen Arbeitsplatte.
Humanserumalbumin (HSA) ist ein monomeres, globuläres, albuminbindendes Protein, das aus ~ 585 Aminosäuren und einem Molekulargewicht von 66,5 kDa besteht. Es wird in der Leber synthetisiert und in den Blutkreislauf abgegeben, um die Flüssigkeitsverteilung zwischen Blutgefäßen und Geweben zu regulieren. HSA transportiert auch Substanzen wie Fettsäuren, Hormone und Medikamente im Blut. HSA hat im Blutkreislauf eine Halbwertszeit von etwa 19 Tagen und kann leicht aus menschlichem Plasma gereinigt oder mit rekombinanter DNA-Technologie hergestellt werden. HSA wird als Zusatz in Zellkulturmedien verwendet, um notwendige Nährstoffe zu liefern und das Zellwachstum zu fördern. Es stabilisiert auch den pH-Wert des Mediums und dient als Trägerprotein für Hormone, Vitamine und andere Wachstumsfaktoren. Außerdem kann HSA als Stabilisator und/oder Adjuvans in Impfstoffen verwendet werden.
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 73
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 73
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 73 Suchergebnissen angezeigt.
Humanes Serumalbumin: Lyophilisiertes Pulver oder Lösung
HSA ist als lyophilisiertes Pulver oder wässrige Lösung erhältlich und wird üblicherweise als Stabilisierungsmittel bei der Formulierung verschiedener Arzneimittel verwendet. Es unterstützt das Wachstum und die Lebensfähigkeit verschiedener Zelllinien als Zellkulturzusatz und wird in Anwendungen wie der SDS-Seite, der Agarosegel-Elektrophorese und als Standardreferenzmaterial für die Testentwicklung verwendet.
In seiner denaturierten oder gefriergetrockneten festen Form wird HSA in Monomerabbaustudien und Proteinadhäsionstests verwendet, wo es hilft, die Interaktion zwischen Proteinen und Oberflächen zu bestimmen.
Human Serum Albumin Fraktion V
Human Serum Albumin Fraktion V ist eine hoch gereinigte Form von HAS, die durch einen Fraktionierungsprozess gewonnen wird. Es handelt sich um eine spezifische Fraktion von HSA, die aus menschlichem Plasma durch Ethanolfraktionierung und andere Reinigungsverfahren isoliert und gereinigt wurde. Die HSA-Fraktion V wird in der Regel als Proteinstandard und als Blockierungsmittel in Immunoassays verwendet. Es dient auch als Stabilisator in der Formulierung verschiedener Medikamente und Impfstoffe.
Rekombinantes humanes Serumalbumin
Rekombinantes humanes Serumalbumin ist eine hochreine und homogene Form von HSA. Rekombinantes HSA ist frei von potenziellen Verunreinigungen und Unreinheiten, die in aus menschlichem Plasma gewonnenem HSA vorkommen können, hat aber die gleichen physikalischen und chemischen Eigenschaften wie natives HSA. Aufgrund ihrer überlegenen Reinheit und Homogenität wird sie häufig als Bestandteil von Arzneimittelformulierungen und Medizinprodukten verwendet. Rekombinantes HSA wird aufgrund seiner hohen Biokompatibilität und geringen Immunogenität auch in der Gewebezüchtung und der regenerativen Medizin verwendet und dient als primärer Referenzkalibrator für Urinalbumin in verschiedenen diagnostischen Tests.