description
Molecular Biology Reagent
form
emulsion (aqueous)
concentration
30% (active silicon)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
density
1.0 g/mL at 25 °C
application(s)
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
(Mammalian (suspension)), bacteria (fermentation)
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?