Fortfahren mit
A7127
Agmatin -sulfat (Salz)
≥97% (TLC), powder, ion channel blocker
Synonym(e):
1-Amino-4-guanidinobutan -sulfat (Salz), 4-Guanidinobutylamin -sulfat (Salz), N-(4-Aminobutyl)guanidin -sulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 276,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2N(CH2)4NHC(=NH)NH2·H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.27
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
219-617-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3918807
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥97%
Form:
powder
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Agmatin -sulfat (Salz), ≥97%, powder
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
white to off-white
mp
234-238 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, ethanol: insoluble
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C5H14N4.H2O4S/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h1-4,6H2,(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
InChI key
PTAYFGHRDOMJGC-UHFFFAOYSA-N
Application
Agmatinsulfatsalz wird wie folgt verwendet:
  • zum Untersuchen seiner Wirkung auf die Nod-like-Rezeptorprotein 3 (NLRP3)-Inflammasomaktivierung und Zytokinreaktionen in Rattenmodellen mit subchronischem Immobilisierungsstress
  • als N-Methyl-D-aspartat (NMDA)-Rezeptorblocker zum Untersuchen seiner therapeutischen Wirkung auf autistisches Verhalten in einem Tiermodell von durch Valproinsäure eingeleitetem Autismus
  • als Standard zum Bestimmen der bioaktiven Amine in Gemüse mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC)
Biochem/physiol Actions
Agmatin ist ein decarboxyliertes Arginin, das in allen lebenden Organismen universell vorkommt. Es kommt in Lebensmittelquellen wie pflanzlichen Lebensmitteln und Tierprodukten vor. Es weist eine kryoprotektive Wirkung gegen verschiedene Körperfunktionen wie Nephroprotektion, Neuroprotektion, Gastroprotektion und Kardioprotektion auf. Agmatin weist außerdem eine therapeutische Wirkung gegen Neurotrauma, neuropathischen Schmerz, Diabetes, neurodegenerative Erkrankungen und psychiatrische Erkrankungen auf. Es ist am Blockieren von vielen Ionenkanälen wie ATP-sensitiven K+-Kanälen und spannungsabhängigen Ca2+-Kanälen beteiligt. Agmatin moduliert die Stickoxidproduktion und hemmt Matrixmetallproteasen.
Mutmaßlicher endogener Neurotransmitter an Imidazolin-Rezeptoren; verdrängt Clonidin an α2-Adreno- und Imidazolin-Rezeptoren; blockiert NMDA-aktivierte Ionenkanäle in Hippocampus-Neuronen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)