Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.68
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
226-920-4
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,11H2,1H3;1H
InChI key
RLMHWGDKMJIEHH-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Alanine benzyl ester (ALAB) may be used as an organic reagent and as a cationic charge inducer in microemulsions.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?