Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19N5O · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.34
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Produktname
p-Amidinophenyl p-(6-Amidino-2-indolyl)phenylether -dihydrochlorid,
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥85%
color
yellow-brown to brown
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NC(=N)c1ccc(Oc2ccc(cc2)-c3cc4ccc(cc4[nH]3)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C22H19N5O.ClH/c23-21(24)14-5-9-18(10-6-14)28-17-7-3-13(4-8-17)19-11-15-1-2-16(22(25)26)12-20(15)27-19;/h1-12,27H,(H3,23,24)(H3,25,26);1H
InChI key
FPSDFFVBCVBVKB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Dieses Material hat eine ähnliche Struktur wie Granular Blue (CAS No. 71431-29-3). Es wurde auch in einigen Publikationen als Granular Blue bezeichnet, ein fluoreszierender neuronaler Tracer.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?