Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25NO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.35
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?