Direkt zum Inhalt
Für Sonntag, den 11. Oktober 2026, von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr MEZ sind Systemwartungsarbeiten geplant. Angebote, Preisabfragen und Anfragen zum Bestellstatus sind während dieser Zeit möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar.
Merck
Fortfahren mit
APREST91237
PrEST Antigen TMEM141
Prestige Antigens™ Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC14141
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
recombinant
expressed in E. coli
assay
>80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
predicted mol wt 21 kDa
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentration
≥0.5 mg/mL
immunogen sequence
MVNLGLSRVDDAVAAKHPGLGEYAACQSH
Ensembl | human accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TMEM141(85014)
General description
Recombinant protein fragment of Human TMEM141 with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.    
Application
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Physical form
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
Preparation Note
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Other Notes
Corresponding Antibody HPA050244.
Legal Information
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)