Fortfahren mit
AXYAM2MLRDS
Sealing mat
for 2 mL round deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs, sterile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc AM-2ML-RD-S, Corning
Material:
silicone (research-grade)
Sterility:
sterile
Packaging:
pkg of 5x10mats/cs
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone (research-grade)
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-RD-S, Corning
packaging
pkg of 5x10mats/cs
size
96 wells
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYAM2MLSQAXYAM96PCRRDAXYAM384PCRRD
Sealing mat for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
AXYAM2MLSQ
Sealing mat
description
for 2 mL round deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs, sterile
description
for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
description
for PCR microplates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
description
for PCR microplates, size 384 wells, pkg of 5x10mats/cs
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-RD-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-SQ, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-96-PCR-RD, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc AM-384-PCR-RD
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
material
polypropylene
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
384 wells
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sealing mat
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)