Fortfahren mit
AXYAM2MLSQIMP
Impermamat sealing mat, chemical resistant silicone
for 2 mL square deep well plates, size 96 wells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc AM-2ML-SQ-IMP, Corning
Material:
silicone (research-grade)
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 5x10mats/cs
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone (research-grade)
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-SQ-IMP, Corning
packaging
pkg of 5x10mats/cs
size
96 wells
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYAM2MLSQIMPSAXYAM2MLRDIMPAXYAM48IMP
description
for 2 mL square deep well plates, size 96 wells
description
for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, sterile
description
for 2 mL round deep well plates, size 96 wells
description
for 5 mL rectangular deep well plates, size 48 wells
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc AM-2ML-SQ-IMP
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc AM-2ML-SQ-IMP-S
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc AM-2ML-RD-IMP
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-48-IMP, Corning
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
material
silicone (research-grade)
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
packaging
pkg of 5x10mats/cs
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
48 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)