Fortfahren mit
AXYBF400S
Breathable Rayon sealing film, for 50 μm deep well tissue culture plates
size 96 wells, pkg of 10x50sheets/cs, sterile
Synonym(e):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc BF-400-S, Corning
Sterility:
sterile
Packaging:
pkg of 10x50sheets/cs
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
form
film
manufacturer/tradename
Axygen Inc BF-400-S, Corning
packaging
pkg of 10x50sheets/cs
size
96 wells
General description
  • Microplate sealing films are ideal for sealing plates in various laboratory applications including PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture
  • The breathable rayon sealing films prevent sample contamination and are also suited for storage applications
  • Chemically resistant and can withstand varying temperatures
  • Enables efficient gas exchange for the cultivation of cellular and bacterial cultures
  • Suited for sealing polypropylene/polystyrene culture microplates, 96-well/384-well microplates, and other assay microplates
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYBF400CLS3345AXYPCRAS200
description
size 96 wells, pkg of 10x50sheets/cs, sterile
description
size 96 wells, pkg of 10x100sheets/cs
description
white Rayon film (with acrylic), sterile, suitable for (for cell/tissue culture applications, breathable sterile membrane)
description
size 35 μm, pkg of 5x100sheets/cs
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc BF-400-S
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc BF-400
manufacturer/tradename
Corning 3345
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc PCR-AS-200
packaging
pkg of 10x50sheets/cs
packaging
pkg of 10x100sheets/cs
packaging
case of 500 ea
packaging
pkg of 5x100sheets/cs
size
96 wells
size
96 wells
size
-
size
35 μm
form
film
form
film
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)