Fortfahren mit
AXYEVF100RS
Pipette filter tips for Tecan® EVO/ Caliper Zephyr® Automated Liquid Handling System
racked, capacity 80 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Synonym(e):
pipet tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121601
eCl@ss:
32079202
Volume:
80 μL
Sterility:
sterile
Packaging:
pkg of 5x960tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc EVF-100-R-S, Corning
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc EVF-100-R-S, Corning
packaging
pkg of 5x960tips/cs
capacity
80 μL
volume
80 μL
color
clear
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Zephyr is a registered trademark of Caliper Life Sciences, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYEVF180RSAXYEV200RSAXYEVF50RS
description
racked, capacity 80 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
description
racked, capacity 180 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
description
racked, capacity 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
description
racked, capacity 50 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc EVF-100-R-S
manufacturer/tradename
Axygen Inc EVF-180-R-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc EV-200-R-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc EVF-50-R-S, Corning
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
volume
80 μL
volume
180 μL
volume
200 μL
volume
50 μL
packaging
pkg of 5x960tips/cs
packaging
pkg of 5x960tips/cs
packaging
pkg of 5x960tips/cs
packaging
pkg of 5x960tips/cs
capacity
80 μL
capacity
180 μL
capacity
200 μL
capacity
50 μL
color
clear
color
clear
color
clear
color
clear
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)