Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
square bottom clear polypropylene wells
Size:
96 wells
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Deep well plate, 96 square wells, working volume 2.0 mL, 25 ea of
material
square bottom clear polypropylene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
skirt
packaging
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-2ML-SQ-C
Corning
maximum volume
2.2 mL
size
96 wells
working volume
2.0 mL
binding type
non-treated surface
Verwandte Kategorien
General description
- Axygen® deep well and assay microplates are made of chemically resistant and temperature resistant high-quality polypropylene.
- Ideal for sample collection, invitro growth chamber, and long-term storage.
- The square-well design of microplate ensures complete sample recovery.
- The plates can be sealed using a heat-sealing film for sample protection.
Legal Information
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?