Merck
AXYPCR48R
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 48 wells, conical bottom red polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
conical bottom red polypropylene wells
Size:
48 wells
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Corning® Axygen® PCR Microplate, size 48 wells, conical bottom red polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
material
conical bottom red polypropylene wells
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-48-R
Corning
packaging
pkg of 5x10plates/cs
maximum volume
200 μL
size
48 wells
working volume
200 μL
suitability
suitable for PCR
binding type
non-treated surface
Legal Information
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)