Fortfahren mit
AXYST150
Screw cap tubes without caps, conical bottom
size 1.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
Synonym(e):
centrifuge tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Axygen Inc ST-150, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
size
1.5 mL
color
clear
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYST200AXYST45AXYST200X
description
size 1.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
description
size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
description
size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
description
size 2.0 mL, amber, pkg of 8x500caps/cs
manufacturer/tradename
Axygen Inc ST-150, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc ST-200
manufacturer/tradename
Axygen Inc ST-45, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc ST-200-X, Corning
color
clear
color
clear
color
clear
color
amber
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
size
1.5 mL
size
2.0 mL
size
0.5 mL
size
2.0 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)