Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenL
9 in.
General description
Pipette boxes have clear, acrylic, hinged lid to protect pipettes from dust. Easy to access, pipettes are protected from damage. High capacity storage, great in hoods or other drafty, dusty environments
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?