Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
bovine aorta (USDA-inspected cattle)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
diabetes; cardiovascular diseases
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine aorta (USDA-inspected cattle)
form
solid
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 60
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Chargenspezifische Bestellungen können nicht über die Website erfolgen. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten bitte an unseren für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.
Rinder-Endothelzellen aus der Aorta (BAOEC) sind ein hervorragendes Modellsystem zur Untersuchung aller Aspekte von Herz-Kreislauf-Funktionen und -Krankheiten, wie z. B. kritische Signalwege und -mechanismen mit Relevanz für die ordnungsgemäße Funktion von Endothelzellen, einschließlich Angiogenese, Permeabilität, Ablaufsadaptation, Produktion von Stickstoffmonoxid, Komplikationen in Verbindung mit Diabetes usw. Sie dienen auch der Suche nach gesundheitsfördernden Modulatoren und Wirkstoffabgabesystemen zur therapeutischen Verwendung und zum Entwurf von Gerüsten, Oberflächen und Materialien für die Gewebezucht und die 3D-Modellierung.
Rinder-Endothelzellen aus der Aorta (BAOEC) sind ein hervorragendes Modellsystem zur Untersuchung aller Aspekte von Herz-Kreislauf-Funktionen und -Krankheiten, wie z. B. kritische Signalwege und -mechanismen mit Relevanz für die ordnungsgemäße Funktion von Endothelzellen, einschließlich Angiogenese, Permeabilität, Ablaufsadaptation, Produktion von Stickstoffmonoxid, Komplikationen in Verbindung mit Diabetes usw. Sie dienen auch der Suche nach gesundheitsfördernden Modulatoren und Wirkstoffabgabesystemen zur therapeutischen Verwendung und zum Entwurf von Gerüsten, Oberflächen und Materialien für die Gewebezucht und die 3D-Modellierung.
Application
Herz-Kreislauf-Funktion, Studien zum Immunsystem und zur Transplantatabstoßung, Entwicklung von endothelialisiertem 3D-Zuchtgewebe, Entwicklung neuer Arzneimittel, Tests der Stent-Transplantat-Kompatibilität
Biochem/physiol Actions
Aorta
Preparation Note
- 2. Passage, >500.000 Zellen im Rinder-Endothelzellwachstumsmedium mit 10 % FBS und 10 % DMSO
- Kann in mindestens 16 Doppelungen kultiviert werden
Bitte beziehen Sie sich auf das BAOEC-Kulturprotokoll.
Other Notes
Rinder-Endothelzellwachstumsmedium mit 10 % FBS und 10 % DMSO
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?