Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C71H82N11O9 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
1233.48 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SSTR5(6755)
mouse ... SSTR5(20609)
rat ... SSTR5(25354)
Biochem/physiol Actions
Selective sst5 somatostatin receptor antagonist.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?