Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-6-4-5-7(11)8(13)14/h7H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
GLZZMUULAVZVTA-ZETCQYMHSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?