Fortfahren mit
B9433
Rinderserum, adult
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Kuhseren, Kuhserum, Rinderseren
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,50
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
€ 67,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
composition
hemoglobin, ≤50 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤50 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Rinderserum (BS) wird als günstigere Alternative zu fetalem Kälberserum (FBS) erachtet. Es kann auch lange Zeit stabil konserviert werden.
Application
Adultes Rinderserum wurde wie folgt verwendet:
  • zum Behandeln von einem Silikonquadrat, um es für den Biofilm-Assay für In-vitroBiofilmwachstumsbedingungen vorzubereiten
  • in Zellkultur als Komponente von Dulbecco′s Modified Eagle‘s Medium für den Aufschluss von Gelenkknorpeln und proximalen Mittelhandknochen
  • als Schmierlösung in der hydrodynamischen Analyse und zum Nachahmen von Synovialgelenken
Biochem/physiol Actions
Adultes Rinderserum (BS) weist eine bakterizide Wirkung gegen Helicobacter pylori auf. Wärmebehandeltes BS kann als die beste Serumquelle von H. pylori-Kulturmedium eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
12106CF0392F1051
description
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
USA origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
USA origin, Dialyzed by ultrafiltration against 0.15 M NaCl, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Canada origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
biological source
bovine
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
Canada origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the viscosity of this adult bovine serum?
    1 answer
    1. The product is not tested for viscosity nor is this a specification. The link below may offer additional information:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8153264/