Fortfahren mit
BMSIPD960010TCB
BeadBlaster™ 96 Tungsten Carbide grinding ball
bead diam. 10 mm, Tungsten carbide grinding jar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.82
UNSPSC Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
tungsten carbide
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPD9600-10TCB
bead diam.
10 mm
compatibility
Tungsten carbide grinding jar
General description
Tungsten carbide grinding media balls are the highest density media material for milling and crushing applications.
Tungsten carbide grinding media balls owns excellent performance in wear-resistance and resistance to acid and alkali. High hardness can meet the most majority of metal powder crushing and refining.
Application
Homogenization of metallurgy, geology and pharmaceutical samples
Features and Benefits
  • High density
  • Good resistance to acid and alkali
  • High hardness for wear resistance
Legal Information
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BMSIPD960015ZOBBMSIPD960025TCBMSIPD960015PTFB
description
bead diam. 10 mm, Tungsten carbide grinding jar
description
bead diam. 15 mm, Zirconium Oxide Grinding grinding jar
description
tungsten carbide, capacity 25 mL, pack of 2
description
bead diam. 15 mm, BeadBlaster™ 96
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPD9600-10TCB
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPD9600-15ZOB
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPD9600-25TC
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPD9600-15PTFB
material
tungsten carbide
material
(Zirconium Oxide Grinding)
material
tungsten carbide
material
PTFE (with steel core)
packaging
pack of 2
packaging
pack of 1
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2
compatibility
Tungsten carbide grinding jar
compatibility
Zirconium Oxide Grinding grinding jar
compatibility
BeadBlaster™ 96
compatibility
BeadBlaster™ 96
bead diam.
10 mm
bead diam.
15 mm
bead diam.
-
bead diam.
15 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)